Få mere at vide
Fosforsyre, Puriss. p.a., krystalliseret, ≥99,0% (T), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Navn note | Puriss. p.a., krystalliseret, ≥99,0% (T) |
| Smeltepunkt | ∼40C°(litteratur) |
| Kogepunkt | 158 °C (litteratur) |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 1,685 g/ml ved 25 °C (lit.) |
| Emballage | Glasflaske |
| Damptryk | 2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C) |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid