Få mere at vide
Fosforsyre, Puriss. pa, krystalliseret,≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16645923 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
:
25 kg
Artikelnummer.
16645923 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16645923 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 7962225KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Farve Farveløs
CAS 7664-38-2
Smeltepunkt 42°C
CAS Max % ≤ 100%
Tæthed 1.880 g/cm3 (20°C)
Mængde 25 kg
Molekylær formel H3O4P
Lineær formel H3PO4
Beilstein 1921286
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OP(O)(O)=O
IUPAC navn fosforsyre
Molekylvægt (g/mol) 97.99
Grad Reagens