Få mere at vide
Fosforsyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663030 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
45 kg
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
45kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15663030
Brand: Honeywell-Fluka 304176X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 85 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%
Smeltepunkt ∼40°C (literature)
Kogepunkt 158°C
CAS min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Tæthed 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Emballage Poly flaske
Mængde 6 x 1 L
Lineær formel H3PO4
FN nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vægt 98
Procent renhed >85%
Grad ACS Reagens/Reagens ISO/Reagens Ph. Eur.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Orthophosphoric acid