Få mere at vide
Fosforsyre, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%, Solstice
Artikelnummer. 15623030
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
45 kg
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
45kg
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623030 1 L 1 L
15633030 2.5 L 2.5 L
15663030 6 x 1 L Pakke med 6
15653030 4 x 2.5 L Pakke med 4
15643030 45 kg 45kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15623030 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 304171L
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 85 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tæthed 1,685 g/ml ved 25 °C
Damptryk 2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
Mængde 1 L
Lineær formel H3PO4
FN nummer 1805
Beilstein 1921286
Formel vægt 98g/mol
Procent renhed ≥85%
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid