Få mere at vide
Fosforsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer på BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0%, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid |
| Navn note | Opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur.BP, NF, FCC |
| Koncentration | 85 til 88,0 % |
| Tæthed | 1,685 g/ml ved 25 °C |
| Damptryk | 5 mmHg (25 °C), 2,2 mmHg (20 °C) |
| Mængde | 5 L |
| Lineær formel | H3PO4 |
| FN nummer | 1805 |
| Beilstein | 1921286 |
| Formel vægt | 98g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid