Få mere at vide
Phosphorsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, NF, Ph. EUR., 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15660710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
45 kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
45kg
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15660710 45 kg 45kg
15640710 1 L 1 L
15650710 2.5 L 2.5 L
15690710 5 L 5 L
15600720 6 x 1 L Pakke med 6
15670710 4 x 2.5 L Pakke med 4
15630710 10 L 10 L
15680710 4 x 5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15660710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0410745KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, NF, Ph. EUR, 85,0-88,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Navn note Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0-88.0%
CAS min % ≥85.0000%
CAS Max % >85%, ≤15.0000%
Tæthed 1.685g/mL at 25°C
Emballage Fiberboard Box
Damptryk 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C)
Mængde 45 kg
Lineær formel H3PO4
FN nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vægt 98
Procent renhed 85.0 to 88.0%
Grad puriss.