Få mere at vide
Phosphorsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, NF, Ph. EUR., 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC |
| Koncentration | 85 to 88.0% |
| Tæthed | 1.685g/mL at 25°C |
| Damptryk | 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | H3PO4 |
| FN nummer | 1805 |
| Beilstein | 1921286 |
| Formel vægt | 98g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid