Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | 42,0 °C |
| Tæthed | 1.68 |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H3PO4 |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Merck Index | 15, 7456 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig ethanol |
| Show More |
Safety and Handling
- Phosphoric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.