Få mere at vide
Fosforsyre, 98+%, ren
Artikelnummer. 10368583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368583 500 g Glasflaske -
10404705 100 g Glasflaske 100g
10698133 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368583 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 DKK
    354.65 DKK / 500g
    Spare 71.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Farve Hvid
Smeltepunkt 42,0 °C
Tæthed 1.68
Emballage Glasflaske
Lineær formel H3PO4
Mængde 500 g
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Merck Index 15, 7456
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig ethanol
Formel vægt 98
Procent renhed ≥98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.