Få mere at vide
Fosforsyre, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587794 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske, Enkeltskib
Glasflaske, indkøbscenter
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15587794 2.5 L Glasflaske, Enkeltskib 2.5 L
15547794 500 mL Glasflaske, indkøbscenter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587794 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 026205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid
Emballage Glasflaske, Enkeltskib
Specifik vægtfylde 1L = 1.69kg
Mængde 2.5 L
Formel vægt 98
Grad FCC/NF