Få mere at vide
Fosforsyre, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557794 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske, Enkeltskib
Glasflaske, indkøbscenter
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15557794 500 mL Glasflaske 500ml
15547794 500 mL Glasflaske, indkøbscenter -
15567794 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15587794 2.5 L Glasflaske, Enkeltskib 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15557794 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 026202
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.69kg
Mængde 500 mL
Formel vægt 98
Grad FCC/NF