Få mere at vide
Fosforsyre, NF - FCC, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske, Enkeltskib
Glasflaske, indkøbscenter
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid |
| Emballage | Glasflaske, indkøbscenter |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.69kg |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 98 |
| Grad | FCC/NF |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.