Få mere at vide
Fosforsyre, Multi-Kompendiel, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507804 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske, Enkeltskib
PVC-belagt glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15507804 500 mL PVC-belagt glasflaske 500ml
15517804 2.5 L Glasflaske 2.5 L
14801332 2.5 L Glasflaske, Enkeltskib 2.5 L
15527804 4 L Poly flaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15507804 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 026800
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid
Emballage PVC-belagt glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.69kg
Mængde 500 mL
Formel vægt 98
Grad Multi-kompendiel/NF