Få mere at vide
Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1 |
| Formel vægt | 155.98 |