Få mere at vide
Fosforsyre, til HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16544254 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16544254 500 mL -
16534254 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544254 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 463865000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.86 DKK
    453.65 DKK / 500ml
    Spare 76.21 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.99
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Smeltepunkt 42,0 °C
Tæthed 1.7000 g/mL
Specifik vægtfylde 1.7
Lineær formel H3PO4
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol
Formel vægt 98
Grad HPLC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid