Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Smeltepunkt | 42,0 °C |
| Tæthed | 1.7000 g/mL |
| Specifik vægtfylde | 1.7 |
| Mængde | 100 mL |
| Lineær formel | H3PO4 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opl.: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol |
| Formel vægt | 98 |
| Grad | HPLC |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphoric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid