Få mere at vide
Fosforsyre, Solstice
Artikelnummer. 16646173
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
16646173 2.5 L Plastflaske
1 options
Artikelnummer. 16646173 Leverandør Fluka Leverandørnr. 40266H2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1225.96 DKK / 2.5 L
    Spare 104.04 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Halvlederkvalitet (17861), ≥85%
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7664-38-2
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 L
Molekylær formel H3O4P
Fysisk form Væske
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OP(O)(O)=O
IUPAC navn fosforsyre
Molekylvægt (g/mol) 97.99
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Procent renhed ≥85 %
Grad Halvleder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid