Få mere at vide
Fosforsyre, ekstra ren, 85% opløsning i vand
Product Code. 10657821 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10657821 1 L Glasflaske 1 L
10430341 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10082963 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10657821 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 295700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    642.65 DKK / 1 L
    Spare 137.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Navn note 85% opløsning i vand
Farve Farveløs
Smeltepunkt 21,0 °C
Kogepunkt 158,0 °C
Tæthed 1.6800g/mL
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.68
Lineær formel H3PO4
Mængde 1 L
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Fysisk form Væske
Merck Index 15, 7456
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
Formel vægt 98
Procent renhed 84,5 til 86,0 %
Grad Ekstra ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid