Få mere at vide
Phosphoric acid, extra pure, 85% solution in water
Artikelnummer. 10082963 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10082963
Brand: Thermo Scientific Acros 295700100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Farve Farveløs
Navn note 85% Solution in Water
Smeltepunkt 21.0°C
Kogepunkt 158.0°C
Tæthed 1.6800g/mL
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.68
Mængde 10 L
Lineær formel H3PO4
Fysisk form Væske
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Merck Index 15, 7456
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 98
Procent renhed 84.5 to 86.0%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid