Få mere at vide
Phosphoric Acid Dipotassium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipotassium phosphate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vægt | 173.8887 |