missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30419176
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419176 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3594201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt
CAS 19045-78-4
Molekylær formel C16H34KO4P
Mængde 1 g
Synonym Dioctyl Phosphate Potassium Salt, Potassium Dioctyl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-21(17,18)20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h3-16H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMIL O=P(OCCCCCCCC)(OCCCCCCCC)[O-].[K+]
IUPAC navn potassium dioctyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 360.51
Formel vægt 360.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.