Få mere at vide
Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt |
| CAS | 19045-78-4 |
| Molekylær formel | C16H34KO4P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Dioctyl Phosphate Potassium Salt, Potassium Dioctyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-21(17,18)20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h3-16H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMIL | O=P(OCCCCCCCC)(OCCCCCCCC)[O-].[K+] |
| IUPAC navn | potassium dioctyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.51 |
| Formel vægt | 360.18 |