Få mere at vide
Fosforsyre, fortyndet, 10 % opløsning, multikompendiel, NF, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid |
| Navn note | Fortyndet, 10% opløsning |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.05kg |
| Mængde | 19 L |
| Formel vægt | 98 |
| Grad | Multi-kompendiel/NF |