Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7664-38-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphoric Acid Dilute |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1065101 |
| Molekylær formel | H3O4P |
| InChI nøgle | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OP(=O)(O)O |
| Element | Fosforsyre |
| IUPAC navn | fosforsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.994 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphoric acid,dilute European Pharmacopoeia Ref: 1065101 (RP 155)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.