missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phosphoric Acid Diethyl Octyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30423000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423000 50 mg
30419179 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35948050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20195-13-5
Molekylær formel C12H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 266.32
Synonym Ethyl Octyl Phosphate ((EtO)2(C8H17O)PO) (6CI,7CI), O,O-Diethyl O-octyl Phosphate, Octyl Diethyl Phosphate
IUPAC navn diethyl octyl phosphate
SMIL CCCCCCCCOP(=O)(OCC)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid Diethyl Octyl Ester
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formel vægt 266.1647
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.