Få mere at vide
Fosforsyrediethylester, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl hydrogen phosphate (as free acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 154.0395 |
| Procent renhed | >95% |