Få mere at vide
Fosforsyre Dibenzylester, TRC
Artikelnummer. 30007645
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007645 10 g
30006617 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35940010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-08-1
Molekylær formel C14H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 278.24
Synonym Dibenzyl Hydrogen Phosphate, Dibenzyl Phosphate, Dibenzylphosphoric Acid
IUPAC navn dibenzylhydrogenfosfat
SMIL OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric Acid Dibenzyl Ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
Formel vægt 278.0708