Få mere at vide
Fosforsyre Diammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate Dibasic (AS) |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 132.03 |