Få mere at vide
Phosphoric Acid-d3 (~85% w/w in D2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid-d3 |
| CAS | 14335-33-2 |
| Molekylær formel | 2H3 O4 P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phosphoric acid-d3 (6CI','7CI','8CI','9CI), Deuterium phosphate (D3PO4), Phosphoric acid (D3PO4), Phosphoric acid D3, [2H3]Phosphoric acid |
| InChI formel | InChI=1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3 |
| SMIL | [2H]OP(=O)(O[2H])O[2H] |
| IUPAC navn | trideuterio phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.01 |
| Formel vægt | 100.9957 |
| Vis mere |