Få mere at vide
Phosphoric Acid-d3 (85% w/w in D2O), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric Acid-d3 |
| CAS | 14335-33-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | D2O |
| Molekylær formel | 2H3 O4 P |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1 S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3 |
| SMIL | [2 H]OP(=O)(O[2 H])O[2 H] |
| IUPAC navn | trideuterio phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.01 |
| Formel vægt | 100.9957 g/mol |
| Vis mere |