Få mere at vide
Fosforsyre Ammoniumsalt (1:1), TRC
Artikelnummer. 30418017
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30418017 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30418017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3591501KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Mængde 1 kg
Molekylær formel H3 N . H3 O4 P
Synonym ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
InChI formel InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
SMIL N.OP(=O)(O)O
IUPAC navn ammoniak; Fosforsyre
Molekylvægt (g/mol) 115.026
Formel vægt 115.0034