Få mere at vide
Fosforsyre, ACS-reagens,≥ 85 vægt. % i H2O , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15686710
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15686710 100 mL Poly flaske 100ml
15606720 500 mL Poly flaske 500ml
15696710 2.5 L Poly flaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15686710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 695017100ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
ACS reagens,≥ 85 vægt. % i H2O
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Navn note ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O
Smeltepunkt ∼40°C (literature)
Kogepunkt 158°C
CAS min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Tæthed 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Emballage Poly flaske
Mængde 100 mL
Lineær formel H3PO4
FN nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vægt 98
Procent renhed >85%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid