Få mere at vide
Phosphoric acid, ACS Reagent, ≥85 wt. % in H2O, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Navn note | ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O |
| Smeltepunkt | ∼40°C (literature) |
| Kogepunkt | 158°C |
| CAS min % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <20.0000% |
| Tæthed | 1.685 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Emballage | Poly Bottle |
| Mængde | 6 x 500 mL |
| Lineær formel | H3PO4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid