Få mere at vide
Phosphorsyre, 85% w/w aq. soln., ACS, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4408339
Mængde:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
4kg
Artikelnummer. 11337578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033266.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Fosforsyre bruges hovedsageligt i gødning. Det bruges som en ekstern standard for phosphor-31 Nuklear magnetisk resonans (NMR); som en elektrolyt i fosforsyrebrændselsceller og som en katalysator i hydreringen af alkener til fremstilling af alkoholer, overvejende ethanol. Det finder anvendelse som et buffermiddel i biologi og kemi; som en løsning til anodisering og som rengøringsmiddel i byggebranchen til at fjerne mineralaflejringer, cementholdige pletter og pletter af hårdt vand. Det bruges også som pH-justering i kosmetik og hudplejeprodukter og et dispergeringsmiddel i vaskemidler og i læderbehandling. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af albuminderivater. Det er et vigtigt udgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af dinatriumhydrogenphosphat, trinatriumphosphat, calciumdihydrogenphosphat og monohydrogenphosphat. Det tjener som en sur frugtlignende smagsgiver i fødevarer. Det er meget brugt til at fjerne rust i stålværktøj eller overflader ved at omdanne den rustne ion til en vandopløselig fosfatforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Smeltepunkt 19°C to 21°C
Farve Farveløs
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 85% w/w aq. soln.
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Formel vægt 98
Grad ACS
Brydningsindeks 1.431
Udseende Colorless viscous liquid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Tæthed 1.70g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85% w/w aqueous solution, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid