Få mere at vide
Fosforsyre, 85% w/w aq. sol, ACS
Artikelnummer. 11347578
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
4kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347578 1 kg 1kg
11337578 100 g 100g
11327578 4 x 1 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033266.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.16 DKK
    423.65 DKK / 1kg
    Spare 46.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
Fosforsyre bruges hovedsageligt i gødning. Det bruges som en ekstern standard for phosphor-31 Nuklear magnetisk resonans (NMR); som en elektrolyt i fosforsyrebrændselsceller og som en katalysator i hydreringen af alkener til fremstilling af alkoholer, overvejende ethanol. Det finder anvendelse som et buffermiddel i biologi og kemi; som en løsning til anodisering og som rengøringsmiddel i byggebranchen til at fjerne mineralaflejringer, cementholdige pletter og pletter af hårdt vand. Det bruges også som pH-justering i kosmetik og hudplejeprodukter og et dispergeringsmiddel i vaskemidler og i læderbehandling. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af albuminderivater. Det er et vigtigt udgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af dinatriumhydrogenphosphat, trinatriumphosphat, calciumdihydrogenphosphat og monohydrogenphosphat. Det tjener som en sur frugtlignende smagsgiver i fødevarer. Det er meget brugt til at fjerne rust i stålværktøj eller overflader ved at omdanne den rustne ion til en vandopløselig fosfatforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoric acid
Smeltepunkt 19 °C til 21 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 85 % w/w vandig opl.
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol og en blanding af ether: alkohol (3:1).
Formel vægt 98
Grad ACS
Brydningsindeks 1.431
Udseende Farveløs, viskøs væske
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Tæthed 1.7
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85% w/w aqueous solution, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid