Få mere at vide
Fosforsyre, 85% w/w aq. sol, ACS
Beskrivelse
Fosforsyre bruges hovedsageligt i gødning. Det bruges som en ekstern standard for phosphor-31 Nuklear magnetisk resonans (NMR); som en elektrolyt i fosforsyrebrændselsceller og som en katalysator i hydreringen af alkener til fremstilling af alkoholer, overvejende ethanol. Det finder anvendelse som et buffermiddel i biologi og kemi; som en løsning til anodisering og som rengøringsmiddel i byggebranchen til at fjerne mineralaflejringer, cementholdige pletter og pletter af hårdt vand. Det bruges også som pH-justering i kosmetik og hudplejeprodukter og et dispergeringsmiddel i vaskemidler og i læderbehandling. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af albuminderivater. Det er et vigtigt udgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af dinatriumhydrogenphosphat, trinatriumphosphat, calciumdihydrogenphosphat og monohydrogenphosphat. Det tjener som en sur frugtlignende smagsgiver i fødevarer. Det er meget brugt til at fjerne rust i stålværktøj eller overflader ved at omdanne den rustne ion til en vandopløselig fosfatforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Smeltepunkt | 19 °C til 21 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 4 x 1 kg |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Udseende | Farveløs, viskøs væske |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 85 % w/w vandig opl. |
| Tæthed | 1.7 |
| Vis mere |