Få mere at vide
Fosforsyre, 85% aq. Soln.
Beskrivelse
Fosforsyre anvendes hovedsageligt i gødning. Den bruges som ekstern standard for fosfor-31 nuklear magnetisk resonans (NMR); som elektrolyt i fosforsyrebrændselsceller og som katalysator i hydrering af alkener til fremstilling af alkoholer, primært ethanol. Den anvendes som buffer i biologi og kemi; som opløsning til anodisering og som rengøringsmiddel i byggebranchen til at fjerne mineralaflejringer, cementholdige udtværninger og hårde vandpletter. Den bruges også som pH-justerer i kosmetik og hudplejeprodukter samt som dispersionsmiddel i rengøringsmidler og læderbehandling. Den spiller en vigtig rolle i fremstillingen af albuminderivater. Den er et vigtigt udgangsmateriale ved fremstilling af dinatriumhydrogenfosfat, trinatriumfosfat, calciumdihydrogenphosphat og monohydrogenfosfat. Den bruges også i tandpleje og ortodonti som ætseopløsning samt som desinfektionsmiddel i mejeri-, fødevare- og bryggeriindustrien. Det fungerer som en syrlig frugtlignende smagsstof i fødevarer. Det bruges bredt til at fjerne rust i stålværktøjer eller overflader ved at omdanne den rustne ion til vandopløselig fosfatforbindelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Fosforsyre anvendes hovedsageligt i gødning. Den bruges som ekstern standard for fosfor-31 nuklear magnetisk resonans (NMR); som elektrolyt i fosforsyrebrændselsceller og som katalysator i hydrering af alkener til fremstilling af alkoholer, primært ethanol. Den anvendes som buffer i biologi og kemi; som opløsning til anodisering og som rengøringsmiddel i byggebranchen til at fjerne mineralaflejringer, cementholdige udtværninger og hårde vandpletter. Den bruges også som pH-justerer i kosmetik og hudplejeprodukter samt som dispersionsmiddel i rengøringsmidler og læderbehandling. Den spiller en vigtig rolle i fremstillingen af albuminderivater. Den er et vigtigt udgangsmateriale ved fremstilling af dinatriumhydrogenfosfat, trinatriumfosfat, calciumdihydrogenphosphat og monohydrogenfosfat. Den bruges også i tandpleje og ortodonti som ætseopløsning samt som desinfektionsmiddel i mejeri-, fødevare- og bryggeriindustrien. Det fungerer som en syrlig frugtlignende smagsstof i fødevarer. Det bruges bredt til at fjerne rust i stålværktøjer eller overflader ved at omdanne den rustne ion til vandopløselig fosfatforbindelse.
Bemærk
Inkompatibel med stærke baser og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Smeltepunkt | 19 °C til 21 °C |
| Koncentration | 85 % vandig opl. |
| Tæthed | 1.7 |
| Lineær formel | H3PO4 |
| FN nummer | UN1805 |
| Mængde | 10,000 mL |
| Merck Index | 14,7344 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, ethanol og en blanding af ether: alkohol (3:1). |
| Formel vægt | 98 |