Få mere at vide
Fosforsyre, 85% aq. Soln.
Beskrivelse
Fosforsyre anvendes hovedsageligt i gødning. Den bruges som ekstern standard for fosfor-31 nuklear magnetisk resonans (NMR); som elektrolyt i fosforsyrebrændselsceller og som katalysator i hydrering af alkener til fremstilling af alkoholer, primært ethanol. Den anvendes som buffer i biologi og kemi; som opløsning til anodisering og som rengøringsmiddel i byggebranchen til at fjerne mineralaflejringer, cementholdige udtværninger og hårde vandpletter. Den bruges også som pH-justerer i kosmetik og hudplejeprodukter samt som dispersionsmiddel i rengøringsmidler og læderbehandling. Den spiller en vigtig rolle i fremstillingen af albuminderivater. Den er et vigtigt udgangsmateriale ved fremstilling af dinatriumhydrogenfosfat, trinatriumfosfat, calciumdihydrogenphosphat og monohydrogenfosfat. Den bruges også i tandpleje og ortodonti som ætseopløsning samt som desinfektionsmiddel i mejeri-, fødevare- og bryggeriindustrien. Det fungerer som en syrlig frugtlignende smagsstof i fødevarer. Det bruges bredt til at fjerne rust i stålværktøjer eller overflader ved at omdanne den rustne ion til vandopløselig fosfatforbindelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Phosphoric acid is used mainly in fertilizers. It is used as an external standard for phosphorus-31 Nuclear magnetic resonance (NMR); as an electrolyte in phosphoric acid fuel cells and as a catalyst in the hydration of alkenes to produce alcohols, predominantly ethanol. It finds application as a buffer agent in biology and chemistry; as a solution for anodizing and as a cleaner by construction trades to remove mineral deposits, cementitious smears and hard water stains. It is also used as a pH adjuster in cosmetics and skin-care products and a dispersing agent in detergents and leather treatment. It plays an important role in the preparation of albumin derivatives. It is an important starting material used in the preparation of disodium hydrogen phosphate, trisodium phosphate, calcium dihydrogen phosphate and monohydrogen phosphate. It is also used in dentistry and orthodontics as an etching solution as well as a sanitizing agent in dairy, food and brewing industries. It serves as an acidic fruitlike flavoring in food products. It is widely used to remove rust in steel tools or surfaces by converting the rusted ion in to water soluble phosphate compound.
Notes
Incompatible with strong bases and powdered metals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoric acid |
| Smeltepunkt | 19 °C til 21 °C |
| Koncentration | 85 % vandig opl. |
| Tæthed | 1.7 |
| Mængde | 500 mL |
| Lineær formel | H3PO4 |
| FN nummer | UN1805 |
| Merck Index | 14,7344 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, ethanol og en blanding af ether: alkohol (3:1). |
| Formel vægt | 98 |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphoric acid, 85% aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid