Få mere at vide
Fosforsyre 85% ar, Chem Lab™
Artikelnummer. 13207659
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13207659 1 L 1L 1 L
1 options
Artikelnummer. 13207659 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0605.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 DKK
    390.30 DKK / 1 L
    Spare 108.70 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Tekniske data
pH <1
Farve Farveløs
Tæthed 1.75g/mL
Lugt Lugtfri
Emballage 1L
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid 85% a.r.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid