Få mere at vide
Fosforsyre 25% ar, Chem Lab™
Artikelnummer. 13436108
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13436108 1 L 1L 1 L
1 options
Artikelnummer. 13436108 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL12.0605.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 DKK
    109.70 DKK / 1 L
    Spare 50.30 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
pH <1
Farve Farveløs
Tæthed 1.14g/mL
Lugt Lugtfri
Emballage 1L
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid 25% a.r.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid