Få mere at vide
Brady™ Fosforescerende polyester fotoluminescerende tape
Beskrivelse
- I overensstemmelse med ASTM 2030-99: Anbefalet brug af fotoluminescerende sikkerhedsmærker.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, OSHA 29 CFR 1910.37, PSPA Standard 002 Part 2 |
| Oversigt | GlobalMark Fotoluminescerende tape |
| Klæbende type | Permanent akryl, Trykfølsom, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Fotoluminescerende Grøn |
| Slutte | Glans |
| Format | Continuous |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |