Få mere at vide
Phosphoramidon dinatriumsalt, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475699
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475699 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15475699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63456.#0
Request Bulk or Custom Format
Inhibitor af thermolysin og collagenase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoramidon disodium salt
CAS 119942-99-3
Farve Hvid til gul
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 mg
Molekylær formel C23H34N3NaO10P
MDL nummer MFCD00077870
Beilstein 8105669
Synonym phosphoramidon disodium salt dihydrate
InChI nøgle KITONROGOABYFZ-UHFFFAOYNA-N
SMIL [Na].CC(C)CC(NP(O)(=O)OC1OC(C)C(O)C(O)C1O)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-[[hydroxy-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyphosphoryl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)propansyre;natrium;
Molekylvægt (g/mol) 566.50
PubChem CID 129893979
Formel vægt 587.47
Procent renhed ≥97%