Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Phosphoramidon disodium salt
Beskrivelse
Phosphoramidon disodium salt is a neutral endopeptidase (neprilysin) inhibitor. Blocks degradation of amyloid β peptides and increases Aβ levels in rodents. Also blocks endothelin converting enzyme (ECE).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[N-[[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]hydroxyphosphinyl]-L-leucyl]-L-tryptophan disodium salt |
| CAS | 164204-38-0 |
| Analyseprocentområde | >95% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C23H32N3Na2O10P |
| Formel vægt | Observed MW: 587.47 |