missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford Phosphoramidon
Beskrivelse
Proteaseinhibitor specifik for thermolysin og andre metalloproteaser.
Proteaseinhibitor specifik for thermolysin og andre metalloproteaser. Også effektiv hæmmer af collegenase.
Arbejdskoncentration: 5-500 um
Bemærk venligst: Dette produkt sendes på is for at sikre kemisk stabilitet. Produktet sendes ikke på en fredag eller på nogen dag før en helligdag, der ville få produktet til at blive opbevaret under transport og blive ustabilt.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 119942-99-3 |
| Molekylær formel | C23H34N3O10P-2 Na |
| Mængde | 5 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?