Få mere at vide
Fosfonnitrilchloridtrimer, TRC
Artikelnummer. 30419653
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30419653 25 g
1 options
Artikelnummer. 30419653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35375025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphononitrilic Chloride Trimer
CAS 940-71-6
Molekylær formel Cl6N3P3
Mængde 25 g
Synonym 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Phosphonitrile Chloride Trimer, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazatriene, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazene, Cyclophosphazene Dichloride Trimer, Cyclophosphonitrilic Chloride Trimer, Dichlorocyclotriphosphazene, Dichlorophosphazene Cyclic Trimer, Dichlorophosphazene Trimer, Hexachloro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexachlorocyclophosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphatriazene, Hexachlorocyclotriphosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphazene, Hexachlorotriphosphazene, Hexachlorotriphosphonitrile, NSC 209799, NSC 2667, Phosnic 390, Phosphonitrile Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Trimer, Phosphononitrilic Chloride Trimer, Triphosphonitrile Chloride, Triphosphonitrilic Chloride, Tris(phosphonitrilic chloride), Tris(phosphonitriliic chloride)
InChI formel InChI=1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
SMIL Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexachlor-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
Molekylvægt (g/mol) 347.66
Formel vægt 344.7436