Få mere at vide
Fosfonomethanol, TRC
Artikelnummer. 30137985
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137985 1 g
30040518 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3538501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2617-47-2
Molekylær formel C H5 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 112.02
Synonym Phosphonic acid, (hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Hydroxymethyl)phosphonic acid, (Hydroxymethyl)phosphonate, (Hydroxymethyl)phosphonic acid, Hydroxymethanephosphonic acid, Methanehydroxyphosphonic acid, NSC 41905, NSC 63035, Phosphonomethanol
IUPAC navn hydroxymethylfosfonsyre
SMIL OCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxymethyl phosphonic acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/CH5O4P/c2-1-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Formel vægt 111.9925