Få mere at vide
Fosphonoeddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Phosphonoeddikesyre hæmmer deoxyribonukleinsyrepolymerase, især i vira. Det bruges som et antiviralt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethendiperchlorat ved at reagere med phosphoroxychlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phosphonoeddikesyre hæmmer deoxyribonukleinsyrepolymerase, især i vira. Det bruges som et antiviralt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethendiperchlorat ved at reagere med phosphoroxychlorid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphonoacetic acid |
| Smeltepunkt | 139 °C til 146 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1764355 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 140.04 |
| Procent renhed | ≥98% |