Få mere at vide
Phosphonoacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11440053
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 11440053
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12117.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4408-78-0 | C2H5O5P | 140.03 g/mol
Phosphonoeddikesyre hæmmer deoxyribonukleinsyrepolymerase, især i vira. Det bruges som et antiviralt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethendiperchlorat ved at reagere med phosphoroxychlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phosphonoeddikesyre hæmmer deoxyribonukleinsyrepolymerase, især i vira. Det bruges som et antiviralt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethendiperchlorat ved at reagere med phosphoroxychlorid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4408-78-0
Molekylær formel C2H5O5P
Molekylvægt (g/mol) 140.03
MDL nummer MFCD00004311
InChI nøgle XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonoacetic acid, fosfonet, phosphonoacetate, acetic acid, phosphono, fosfonet sodium, phosphonacetic acid, carboxymethanephosphonic acid, fosfonoacetic acid, disodium phosphonoacetate, lopac-p-6909
PubChem CID 546
ChEBI CHEBI:15732
IUPAC navn 2-phosphonoeddikesyre
SMIL OC(=O)CP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphonoacetic acid
Smeltepunkt 139°C to 146°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1764355
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 140.04
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphonoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphonoacetic acid