Få mere at vide
Fosfotnitrilchloridtrimer, 98%
Artikelnummer. 11499296
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499296 5 g 5g
11409306 25 g 25g
11419306 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18986.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347,642 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 940-71-6
Molekylær formel Cl6N3P3
Molekylvægt (g/mol) 347.642
MDL nummer MFCD00006474
InChI nøgle UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexachlor-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Kogepunkt 127 °C (13 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Phosphonitrilic chloride trimer
Smeltepunkt 111° til 115 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3260
Formel vægt 347.66
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.