Få mere at vide
Fosfotnitrilchloridtrimer, 98%
Artikelnummer. 11419306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419306 100 g 100g
11499296 5 g 5g
11409306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18986.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347,642 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 940-71-6
Molekylær formel Cl6N3P3
Molekylvægt (g/mol) 347.642
MDL nummer MFCD00006474
InChI nøgle UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexachlor-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 127 °C (13 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Phosphonitrilic chloride trimer
Smeltepunkt 111 °C til 115 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Formel vægt 347.66
Procent renhed 98%
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.98